Learn More
Omberacetam, MedChemExpress
Código de producto. 16497348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497348 10 mg 10 miligramos
16467316 100 mg 100 miligramos
16439837 5 mg 5 miligramos
16413576 25 mg 25 miligramos
16413377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17456
MedChemExpress Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.
Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omberacetam
CAS 157115-85-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22N2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo GVS-111 SGS-111
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.10 mM)
SMILES O=C(OCC)CNC([C@H]1N(C(CC2=CC=CC=C2)=O)CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 318.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.37
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation