Learn More
Omaveloxolone, MedChemExpress
Código de producto. 16485018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485018 10 mg 10 miligramos
16471257 50 mg 50 miligramos
16447747 5 mg 5 miligramos
16405776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12212
MedChemExpress Omaveloxolone (RTA 408) is an antioxidant inflammation modulator (AIM), which activates Nrf2 and suppresses nitric oxide (NO). Omaveloxolone attenuates osteoclastogenesis by inhibiting STING dependent NF-κb signaling.
Omaveloxolone (RTA 408) is an antioxidant inflammation modulator (AIM), which activates Nrf2 and suppresses nitric oxide (NO). Omaveloxolone attenuates osteoclastogenesis by inhibiting STING dependent NF-κb signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omaveloxolone
Forma física Powder
CAS 1474034-05-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H44F2N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RTA 408
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM)
SMILES O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(NC(C(F)(F)C)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 554.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.71
Porcentaje de pureza 98.0%