Learn More
EVOS™ Objetivo Olympus aprocromático LWD
Descripción
- Tiene un objetivo de larga distancia de trabajo (LWD) optimizado para la adquisición de imágenes de portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular y placas de microvaloración
- Compatible con los sistemas de adquisición de imágenes de células EVOS™
- Ofrece un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana.
- Satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Olympus aprocromático LWD |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Auto, Sistema de adquisición de imágenes EVOS XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS FL |
| Distancia de enfoque | 6,22mm |
| Aumento | 2X |
| Abertura numérica | 0,08 |