Learn More
Invitrogen™ Objetivo 20X Olympus™, fluorita, 0,70 NA/0,8–1,8 WD, collar de corrección (0–1,6 mm)
Código de producto. 16684245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16684245 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16684245 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4765EO
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Este objetivo de fluorita (semiapocromático) está equipado con un cuello ajustable que proporciona flexibilidad en la adquisición de imágenes con recipientes con un grosor de 0 (sin cubreobjetos) a 2,0 mm. Presenta corrección de cuatro colores para aberraciones esféricas y cromáticas, y ofrece una calidad de imagen excepcional.
Para la imagen más nítida, simplemente ajuste el cuello al grosor del recipiente/cubreobjetos que esté utilizando. Si se desconoce el grosor, gire el cuello en cualquier dirección mientras controla el enfoque de la muestra. Todos los objetivos de Olympus son compatibles con los sistemas de adquisición de imágenes de células EVOS y ofrecen un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana. La amplia selección de objetivos EVOS y Olympus satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas.
Características adicionales de este objetivo Olympus:
  • Ampliación: 20X
  • Abertura numérica: 0,70
  • Distancia de trabajo: 0,8–1,8 mm
  • Excelente calidad de imagen
Calidad de imagen
Los objetivos del microscopio pueden ser los componentes más importantes de un microscopio son los responsables de la formación de la imagen primaria. Una elevada calidad de la imagen es crucial para el éxito experimental y un requisito para la publicación y los objetivos Olympus ofrecen esa calidad en todo el espectro visible hasta la luz infrarroja cercana. Este buen rendimiento es el resultado de años de experiencia en la fabricación de lentes, y la amplia selección de objetivos le permite elegir el objetivo óptimo para sus necesidades de adquisición de imágenes.
Clases de objetivos
Los objetivos acromáticos son perfectos para aplicaciones generales, con corrección estándar de color y enfoque.
Los objetivos de fluorita ofrecen una resolución excelente y presentan aperturas numéricas más altas que los objetivos acromáticos, lo que da como resultado una señal de fluorescencia más brillante e imágenes con mayor contraste. La mayor calidad óptica reduce en gran medida las aberraciones ópticas, y las correcciones de color y enfoque están en niveles más altos que los objetivos acromáticos. Los objetivos de fluorita son ideales para aplicaciones de fluorescencia y de luz transmitida exigentes, donde el mayor contraste hace que sean perfectos para la adquisición de imágenes en color.
Los objetivos acromáticos se fabrican con los niveles más altos de resolución, brillo de fluorescencia y contraste; las aberraciones cromáticas casi se eliminan. Se recomiendan para las aplicaciones más exigentes, especialmente para aumentos de 60x y superiores. Los objetivos apocromáticos son la mejor opción para la captura de imágenes en color con luz blanca.
Objetivos de contraste de campo claro frente a objetivos de contraste de fase
El campo claro es la forma más básica de microscopía óptica y se logra mediante la absorción de la luz por parte de la muestra. Un área de mayor densidad en una muestra absorberá más luz, aumentando así el contraste en esas áreas. Los objetivos de contraste de fase son más útiles para las muestras translúcidas difíciles de ver. Este método de contraste se logra convirtiendo los cambios de fase, causados por la luz que pasa a través de una muestra translúcida, en cambios de brillo (contraste).
Larga distancia de trabajo frente a objetivos corregidos con cubreobjetos
Los objetivos de larga distancia de trabajo (LWD) son óptimos para su uso con recipientes de un grosor de pared nominal de 0,9 a 1,5 mm. Esto incluye los recipientes que se utilizan comúnmente en el cultivo celular y ensayos basados en células, como portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular, placas de pocillos de microtitulación, etc. Los objetivos con corrección de cubreobjetos son óptimos para su uso con cubreobjetos n.º 1.5 (grosor aproximado de 0,17 mm). Estos objetivos tienen una mayor relación de aumento/NA y proporcionan una mayor resolución en comparación con los objetivos de LWD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lente de objetivo
Línea de productos Olympus
Para utilizar con (equipo) EVOS™
Incluye Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter
Tipo de lente Fluorita con cuello de corrección
Aumento 20X
Cantidad 1 unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente