Learn More
Thermo Scientific™ Objetivo de aceite Olympus™ 100X, X-Apo, 1,45 NA/0,13 WD
Descripción
Este objetivo apocromático de 100X pertenece a la nueva línea X de Olympus y presenta un rendimiento óptico excepcional. Gracias a la nueva tecnología de fabricación, los objetivos apocromáticos X ofrecen un rendimiento mejorado en comparación con los objetivos apocromáticos estándar en varias áreas críticas: mayor abertura numérica (NA), mejor planicidad de imagen y una gama más amplia de corrección cromática de 400–1000 nm. Estos objetivos ofrecen un brillo y una resolución excelentes en un amplio campo de visión para aplicaciones en las que se desea obtener la mejor calidad de imagen posible. Los objetivos Olympus son compatibles con todos los sistemas de adquisición de imágenes de células EVOS. Nuestra amplia selección de objetivos EVOS y Olympus satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas.
Características adicionales de este objetivo Olympus:
- Ampliación: 100X
- Abertura numérica: 1,45
- Distancia de trabajo: 0,13 mm
- Inmersión: aceite
- Excelente calidad de imagen
Calidad de imagen
Es posible que los objetivos del microscopio sean los componentes más importantes de un microscopio porque son responsables de la formación de imagen primaria. La alta calidad de imagen es crucial para el éxito de los experimentos y a menudo un requisito para la publicación; los objetivos Olympus ofrecen esa calidad en todo el espectro visible hasta la luz infrarroja cercana. Este buen rendimiento es el resultado de años de experiencia en la fabricación de lentes, y la amplia selección de objetivos le permite elegir el objetivo óptimo para sus necesidades de adquisición de imágenes.
Clases de objetivos
Los objetivos acromáticos son perfectos para aplicaciones generales, con corrección estándar del color y del enfoque.
Los objetivos de fluorita ofrecen una resolución excelente y cuentan con aberturas numéricas mayores que los objetivos acromáticos, lo que se traduce en una señal de fluorescencia más brillante y una adquisición de imágenes de mayor contraste. La mayor calidad óptica reduce en gran medida las aberraciones ópticas, y las correcciones de color y enfoque presentan niveles más altos que los de los objetivos acromáticos. Los objetivos de fluorita son ideales para aplicaciones de fluorescencia y de luz transmitida exigentes, donde el alto contraste los convierte en ideales para la adquisición de imágenes en color.
Los objetivos apocromáticos se fabrican con los niveles más altos de resolución, brillo de fluorescencia y contraste; las aberraciones cromáticas son casi inexistentes. Se recomiendan para las aplicaciones más exigentes, especialmente con aumentos de 60x y superiores. Los objetivos apocromáticos son la mejor opción para la captura de imágenes en color con luz blanca.
Objetivos de contraste de campo claro frente a objetivos de contraste de fase
El campo claro es la forma más básica de microscopía óptica y se logra mediante la absorción de la luz de muestra. Un área de mayor densidad en una muestra absorberá más luz, aumentando así el contraste en esas áreas. Los objetivos de contraste de fase son más útiles para las muestras translúcidas difíciles de ver. Este método de contraste se logra al convertir los cambios de fase, causados por la luz que pasa a través de una muestra translúcida, en cambios de brillo (es decir, contraste).
Objetivos de larga distancia de trabajo frente a objetivos con corrección de cubreobjetos
Los objetivos de larga distancia de trabajo (LWD) son óptimos para su uso con recipientes de un grosor de pared nominal de 0,9 a 1,5 mm. Esto incluye los recipientes que se utilizan comúnmente en el cultivo celular y ensayos basados en células, como portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular, placas de pocillos de microtitulación, etc. Los objetivos corregidos con cubreobjetos son óptimos para su uso con cubreobjetos n.º 1.5 (grosor aproximado de 0,17 mm). Estos objetivos tienen una mayor relación de ampliación/NA y proporcionan una mayor resolución en comparación con los objetivos de LWD.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Línea de productos | Olympus |
| Para utilizar con (equipo) | EVOS M5000, EVOS M7000 y otros sistemas de adquisición de imágenes |
| Incluye | Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter |
| Cantidad | 1 each |