Learn More
EVOS™ Olympus 1.25X Objective, apochromat, LWD
Código de producto. 15399641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15399641 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15399641 Proveedor EVOS™ N.º de proveedor AMEP4736
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones exigentes, especialmente para capturar imágenes en color con luz blanca
  • Tiene un objetivo de larga distancia de trabajo (LWD) optimizado para la adquisición de imágenes de portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular y placas de microvaloración
  • Compatible con los sistemas de adquisición de imágenes de células EVOS™
  • Ofrece un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana.
  • Satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lente de objetivo
Línea de productos Olympus
Para utilizar con (equipo) Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto
Incluye Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter
Distancia de enfoque 5,11 mm
Tipo de lente Lente apocromática
Aumento 1.25X
Abertura numérica 0,04
Cantidad 1 unidad