Learn More
Olverembatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16419287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16419287 5 mg 5 miligramos
16416738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16419287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15666
MedChemExpress Olverembatinib (GZD824) is a potent and orally active pan-Bcr-Abl inhibitor. Olverembatinib potently inhibits a broad spectrum of Bcr-Abl mutants. Olverembatinib strongly inhibits native Bcr-Abl and Bcr-AblT315I with IC50s of 0.34 nM and 0.68 nM, respectively. Olverembatinib has antitumor activity.
Olverembatinib (GZD824) is a potent and orally active pan-Bcr-Abl inhibitor. Olverembatinib potently inhibits a broad spectrum of Bcr-Abl mutants. Olverembatinib strongly inhibits native Bcr-Abl and Bcr-AblT315I with IC50s of 0.34 nM and 0.68 nM, respectively. Olverembatinib has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olverembatinib
Forma física Powder
CAS 1257628-77-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27F3N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GZD824 HQP1351
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(C)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)C3=CC=C(C)C(C#CC4=CN=C(NN=C5)C5=C4)=C3
Peso molecular (g/mol) 532.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.56
Porcentaje de pureza 99.46%