Learn More
Tocris Bioscience™ Olvanil
Descripción
Potent vanilloid receptor agonist (pEC50 values are 8.1 and 7.7 at rat and human VR1 receptors respectively). Also blocks anandamide uptake (IC50 = 9 μM) and may bind to CB1 cannabinoid receptors. Antinociceptive following systemic administration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olvanil |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.63 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 417.634 |