Learn More
Olutasidenib, MedChemExpress
Descripción
Olutasidenib (FT-2102) is a highly potent, orally active, brain penetrant and selective inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1), with IC50 values of 21.2 nM and 114 nM for IDH1- R132H and IDH1- R132C, respectively . Olutasidenib (FT-2102) is under the study in the treatment of acute myeloid leukemia (AML) or myelodysplastic syndrome (MDS) .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olutasidenib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1887014-12-1 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H15ClN4O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | FT-2102 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (352.32 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |