Learn More
Olumacostat glasaretil, MedChemExpress
Código de producto. 16477438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477438 10 mg 10 miligramos
16459917 5 mg 5 miligramos
16451276 200 mg 200 miligramos
16441719 1 mg 1 miligramo
16423467 50 mg 50 miligramos
16417416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16477438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17641
MedChemExpress Olumacostat glasaretil is a small molecule inhibitor of acetyl coenzyme A carboxylase (ACC).
Olumacostat glasaretil is a small molecule inhibitor of acetyl coenzyme A carboxylase (ACC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olumacostat glasaretil
Forma física Solid
CAS 1261491-89-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H43NO7
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (259.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OCCCCCCCCCCCCCC)O1)OCC(N(CC(OCC)=O)C)=O
Peso molecular (g/mol) 481.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.62
Porcentaje de pureza 98.0%