Learn More
Oltipraz, TRC
Código de producto. 17932915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932915 25 mg 25 miligramos
17980695 250 mg 250 miligramos
17953005 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO58605025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64224-21-1
Fórmula molecular C8 H6 N2 S3
Peso molecular (g/mol) 226.34
Sinónimo 4-Methyl-5-pyrazinyl-3H-1,2-dithiole-3-thione, NSC 347901, RP 35972
Nombre IUPAC 4-metil-5-pirazina-2-il-ditiol-3-tión
SMILES CC1=C(SSC1=S)c2cnccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oltipraz
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2S3/c1-5-7(12-13-8(5)11)6-4-9-2-3-10-6/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9693