Learn More
Oltipraz, MedChemExpress
Código de producto. 16465906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465906 100 mg 100 miligramos
16451447 50 mg 50 miligramos
16441636 500 mg 500 miligramos
16425238 10 mg 10 miligramos
16401046 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12519
MedChemExpress Oltipraz has an inhibitory effect on HIF-1α activation in a time-dependent manner, completely abrogating HIF-1α induction at ≥10 μM concentrations, the IC50 of Oltipraz for HIF-1α inhibition is 10 μM. Oltipraz is a potent Nrf2 activator.
Oltipraz has an inhibitory effect on HIF-1α activation in a time-dependent manner, completely abrogating HIF-1α induction at ≥10 μM concentrations, the IC50 of Oltipraz for HIF-1α inhibition is 10 μM. Oltipraz is a potent Nrf2 activator.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Oltipraz
Forma física Solid
CAS 64224-21-1
Color Red
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H6N2S3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RP 35972 NSC 347901
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (26.51 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES S=C1SSC(C2=NC=CN=C2)=C1C
Peso molecular (g/mol) 226.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.34
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.