Learn More
Olsalazina sódica, LoGiCal
Código de producto. 30461676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461676 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461676 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1129.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olsalazine sodium
CAS 6054-98-4
Nombres de analitos o componentes Olsalazine sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H8 N2 O6 . 2 Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Olsalazine sodium, Disodium 3,3'-diazenediylbis(6-hydroxybenzoate), Benzoic acid, 3,3'-(1,2-diazenediyl)bis[6-hydroxy-, sodium salt (1:2), Benzoic acid, 3,3'-azobis[6-hydroxy-, disodium salt (9CI), C.I. Mordant Yellow 5 (7CI), C.I. Mordant Yellow 5, disodium salt (8CI), 3,3'-Azobis[6-hydroxybenzoic acid] disodium salt, Acid Chrome Flavine R, Alizarol Flavine A, Azodisal sodium, C.I. 14130, Chromaven Yellow FA, Chrome Fast Flavine A, Chrome Fast Flavine J, Chrome Yellow A extra, Chrome Yellow AS, Curolite Yellow 3R, Diamond Chrome Yellow A ex, Dipentum, Disodium 3,3'-azobis(6-hydroxybenzoate), Disodium azodisalicylate, Eriochromal Flavine A, Eriochrome Flavine A, Fenakrom Yellow 3G, Metachrome Yellow A extra, Monochrome Yellow A ex, Mordant Yellow 5, Nutrachrome Yellow NYA, Olsalazine Disodium, Omega Chrome Aurine GL, Ph CJ 91B, Pontachrome Flavine A, Salicine Chrome Yellow A Extra, Sodium azodisalicylate, Solochrome Flavine G, Synchromate Flavine A, Telon Chrome Yellow T, Tertrochrome Yellow A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,17-18H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-15+;;
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;5-[(E)-(3-carboxilato-4-hidroxifenil)diazenil]-2-hidroxibenzoato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 346.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0178 g/mol