Learn More
Olsalazine Disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16470798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470798 5 g 5 g
16408388 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0174
MedChemExpress Olsalazine Disodium is an anti-inflammatory drug used in the treatment of Inflammatory Bowel Disease and Ulcerative Colitis.
Olsalazine Disodium is an anti-inflammatory drug used in the treatment of Inflammatory Bowel Disease and Ulcerative Colitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olsalazine Disodium
CAS 6054-98-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8N2Na2O6
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (144.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (57.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=C(O)C=CC(/N=N/C2=CC(C(O[Na])=O)=C(O)C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 346.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation