Learn More
Éster dimetílico de olsalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olsalazine Dimethyl Ester |
| CAS | 101351-60-4 |
| Fórmula molecular | C16H14N2O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5,5'-Azodisalicyclic Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15(21)11-7-9(3-5-13(11)19)17-18-10-4-6-14(20)12(8-10)16(22)24-2/h3-8,19-20H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-5-[(4-hidroxi-3-metoxicarbonilfenil)diazenil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 330.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0852 |