Learn More
Ácido Olpadrónico Amonio, TRC
Código de producto. 30010506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010506 1 g 1 g
30003692 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5753001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 690955-62-5
Fórmula molecular C5 H15 N O7 P2 . x(NH3)
Peso molecular (g/mol) 263.121703
Sinónimo P,P'-[3-(Dimethylamino)-1-hydroxypropylidene]bisphosphonic Acid Ammonium Salt, 3-(Dimethylamino)-1-hydroxypropylidene-1,1-bisphosphonic Acid Ammonium Salt, 3-Dimethylamino-1-hydroxypropylidenebiphosphonic Acid Ammonium Salt;
SMILES OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CCN(C)C.N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olpadronic Acid Ammonium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H15NO7P2.H3N/c1-6(2)4-3-5(7,14(8,9)10)15(11,12)13;/h7H,3-4H2,1-2H3,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);1H3