Learn More
Óxido de Nar-Óxido de Olopatida, TRC
Código de producto. 30011008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011008 100 mg 100 miligramos
30005231 25 mg 25 miligramos
30009384 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO575010100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173174-07-7
Fórmula molecular C21 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 353.41
Nombre IUPAC (3Z)-3-[2-(carboximetil)-6H-benzo[c][1]benzoxepina-11-ilideno]-N,N-dimetilpropan-1-óxido de amina
SMILES C[N](CC/C=C1C(C=C(CC(O)=O)C=C2)=C2OCC3=CC=CC=C\13)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1627
Porcentaje de pureza >95%