Learn More
Óxido de Nar-Óxido de Olopatida, TRC
Código de producto. 30005231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005231 25 mg 25 miligramos
30011008 100 mg 100 miligramos
30009384 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO57501025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173174-07-7
Fórmula molecular C21 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 353.41
Nombre IUPAC (3Z)-3-[2-(carboximetil)-6H-benzo[c][1]benzoxepina-11-ilideno]-N,N-dimetilpropan-1-óxido de amina
SMILES C[N](CC/C=C1C(C=C(CC(O)=O)C=C2)=C2OCC3=CC=CC=C\13)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1627
Porcentaje de pureza >95%