Learn More
Éster metílico de olopatadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-dibenz[b,e]oxepin-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 113805-71-3 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Olopatadine Methyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-dibenz[b,e]oxepin-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO3/c1-22(2)12-6-9-18-17-8-5-4-7-16(17)14-25-20-11-10-15(13-19(18)20)21(23)24-3/h4-5,7-11,13H,6,12,14H2,1-3H3/b18-9- |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1 |
| Nombre IUPAC | (11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 337.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1678 |