Learn More
Éster metílico de olopatadina, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de olopatadina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olopatadine Methyl Ester |
| CAS | 113806-01-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Olopatadine Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H25 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Olopatadine Methyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid methyl ester, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-, methyl ester, (Z)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO3/c1-23(2)12-6-9-19-18-8-5-4-7-17(18)15-26-21-11-10-16(13-20(19)21)14-22(24)25-3/h4-5,7-11,13H,6,12,14-15H2,1-3H3/b19-9- |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-il]acetato de metilo |
| Mostrar más |