Learn More
Éster isopropílico de olopatadina, TRC
Código de producto. 30411097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411097 50 mg -
30424995 10 mg 10 miligramos
30428497 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO57502550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206456-44-1
Fórmula molecular C24 H29 N O3
Peso molecular (g/mol) 379.49
Sinónimo (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester
Nombre IUPAC propan-2-IL 2-[(11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepina-2-il]acetato
SMILES CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olopatadine Isopropyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2147