Learn More
Clorhidrato de olopatadina, TRC
Código de producto. 30413989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413989 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30413989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO57500010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olopatadine Hydrochloride
CAS 140462-76-6
Fórmula molecular C21 H23 N O3 . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid','11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-','hydrochloride','(11Z)- (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid','11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-','hydrochloride','(Z)-, (Z)-11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, ALO 4943A, Allelock, Allerock, KW 4679, Olopatadine Hydrochloride, Olopax, Olopine, Patadine, Patanase, Pazeo
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Nombre IUPAC ácido 2-[(11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-il]acético; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 373.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1445