Learn More
Tocris Bioscience™ Olopatadine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18085612 10 mg 10 miligramos
18075292 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085612 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4241/10
H1 antagonist; ocular antiallergic agent
Histamine H1 receptor antagonist (Ki = 31.6 nM). Inhibits the release of histamine, prostaglandin D2 and tryptase in a concentration-dependent manner. Mast cell stabilizer; inhibits mast cell mediator release. Also suppresses inflammation by inhibition of cytokine production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140462-76-6
Fórmula molecular C21H24ClNO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olopatadine hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.87
Pureza >99%
Peso molecular 373.877
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.