Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16484357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484357 50 mg 50 miligramos
16418488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0426A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Specifications
Nombre del producto químico o material Olopatadine hydrochloride
CAS 140462-76-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24ClNO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo ALO4943A KW4679
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl
Peso molecular (g/mol) 373.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.87
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation