Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de olopatadina
Código de producto. 17261226 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17261226 5 g 5 g
17251226 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17261226 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467710050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 140462-76-6 | C21H24ClNO3, C21H23NO3·HCl | 373.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140462-76-6
Fórmula molecular C21H23NO3·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrocloruro de olopatadina
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: soluble.
Punto de fusión de 248,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 373,88
Clave InChI HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CC\C=C1\C2=CC=CC=C2COC2=CC=C(CC(O)=O)C=C12
Nombre IUPAC hydrogen 2-[(2Z)-2-[3-(dimethylamino)propylidene]-9-oxatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-5-yl]acetic acid chloride
Peso molecular (g/mol) 373.88