Learn More
R&D Systems™ Olopatadine hydrochloride
Código de producto. 18085612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18085612 10 mg 10 miligramos
18075292 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085612 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4241/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. H1 antagonist; ocular antiallergic agent
Histamine H1 receptor antagonist (Ki = 31.6 nM). Inhibits the release of histamine, prostaglandin D2 and tryptase in a concentration-dependent manner. Mast cell stabilizer; inhibits mast cell mediator release. Also suppresses inflammation by inhibition of cytokine production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140462-76-6
Fórmula molecular C21H24ClNO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olopatadine hydrochloride
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.87
Pureza >99%
Peso molecular 373.877