Learn More
Éster etílico de olopatadina, Mikromol™
Código de producto. 30050920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050920 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050920 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1261.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de olopatadina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Olopatadine Ethyl Ester
CAS 113806-03-4
Nombres de analitos o componentes Olopatadine Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H27 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Olopatadine Ethyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid ethyl ester, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-, ethyl ester, (Z)-
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27NO3/c1-4-26-23(25)15-17-11-12-22-21(14-17)20(10-7-13-24(2)3)19-9-6-5-8-18(19)16-27-22/h5-6,8-12,14H,4,7,13,15-16H2,1-3H3/b20-10-
SMILES CCOC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1
Nombre IUPAC 2-[(11Z)-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-il]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 365.47
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1991 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.