Learn More
Olopatadina-d3 N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olopatadine-d3 N-Oxide |
| CAS | 1246832-94-9 |
| Fórmula molecular | C21H20D3NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 11-[3-(Dimethyloxidoamino-d3)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13 |
| Nombre IUPAC | Óxido de (3Z)-3-[2-(carboximetil)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno]-N-metil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 356.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1815 |