Learn More
Clorhidrato de olopatadina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olopatadine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1331635-21-2 |
| Fórmula molecular | C21H21D3ClNO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (11Z)-11-[3-(Dimethyl-d3-amino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride, ALO 4943A-d3, Allelock-d3, KW 4679-d3, Opatanol-d3, Patanol-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/i1D3; |
| SMILES | O=C(O)CC(C=C1)=CC2=C1OCC(C=CC=C3)=C3/C2=C/CCN(C([2H])([2H])[2H])C.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[11-[3-[metil(trideuteriometil)amino]propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-il]acético; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 376.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.1633 |