Learn More
Clorhidrato de olodaterol, TRC
Código de producto. 30009181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009181 10 mg 10 miligramos
30009461 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO26200010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869477-96-3
Fórmula molecular C21H27ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 422.9
Sinónimo 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-hydroxy-8-[(1R)-1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-hydroxy-8-[(1R)-1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylethyl]amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), BI 1744 hydrochloride, Olodaterol hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(CC(C)(C)NC[C@H](O)c2cc(O)cc3NC(=O)COc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olodaterol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O5.ClH/c1-21(2,10-13-4-6-15(27-3)7-5-13)22-11-18(25)16-8-14(24)9-17-20(16)28-12-19(26)23-17;/h4-9,18,22,24-25H,10-12H2,1-3H3,(H,23,26);1H/t18-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1608
Porcentaje de pureza >95%