Learn More
Éter bencílico de olodaterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olodaterol Benzyl Ether |
| CAS | 869478-13-7 |
| Fórmula molecular | C28H32N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8-[(1R)-1-Hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylethyl]amino]ethyl]-6-(phenylmethoxy)-2H-1,4-benzoxazin-3-(4H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H32N2O5/c1-28(2,15-19-9-11-21(33-3)12-10-19)29-16-25(31)23-13-22(34-17-20-7-5-4-6-8-20)14-24-27(23)35-18-26(32)30-24/h4-14,25,29,31H,15-18H2,1-3H3,(H,30,32)/t25-/m0/s1 |
| SMILES | COC(C=C1)=CC=C1CC(C)(C)NC[C@@H](C2=C3C(NC(CO3)=O)=CC(OCC4=CC=CC=C4)=C2)O |
| Nombre IUPAC | (R)-6-(benciloxi)-8-(1-hidroxi-2-((1-(4-metoxifenil)-2-metilpropan-2-il)amino)etil)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H )-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 476.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.23 |