Learn More
Olmutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16477868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477868 10 mg 10 miligramos
16453817 50 mg 50 miligramos
16437686 100 mg 100 miligramos
16421296 200 mg 200 miligramos
16410338 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19730
MedChemExpress Olmutinib (HM61713; BI-1482694) is an orally active and irreversible third EGFR tyrosine kinase inhibitor that binds to a cysteine residue near the kinase domain. Olmutinib is used for NSCLC.
Olmutinib (HM61713
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olmutinib
CAS 1353550-13-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26N6O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo HM61713, BI 1482694
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (90.43 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC=CC(OC2=C3C(C=CS3)=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=N2)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 486.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.59
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease