Learn More
Éster metílico de olmesartán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olmesartan Methyl Ester |
| CAS | 1347262-29-6 |
| Fórmula molecular | C25H28N6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28N6O3/c1-5-8-20-26-22(25(2,3)33)21(24(32)34-4)31(20)15-16-11-13-17(14-12-16)18-9-6-7-10-19(18)23-27-29-30-28-23/h6-7,9-14,33H,5,8,15H2,1-4H3,(H,27,28,29,30) |
| SMILES | CCCc1nc(c(C(=O)OC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 460.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.2223 |