Learn More
Olmesartan medoxomil, MedChemExpress
Código de producto. 16477258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16477258 10 mg 10 miligramos
16457226 100 mg 100 miligramos
16433277 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16477258
Marca: Medchem Express HY17005
MedChemExpress Olmesartan medoxomil is a potent and selective angiotensin AT1 receptor inhibitor with IC50 of 66.2 μM.
Olmesartan medoxomil is a potent and selective angiotensin AT1 receptor inhibitor with IC50 of 66.2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olmesartan medoxomil
CAS 144689-63-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H30N6O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo CS 866
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (89.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=C(OC(O1)=O)C)C2=C(N=C(N2CC3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5)CCC)C(O)(C)C
Peso molecular (g/mol) 558.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.59
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation