Learn More
Olmesartán medoxomilo-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olmesartan Medoxomil-d6 |
| CAS | 1127298-67-2 |
| Fórmula molecular | C29 H24 D6 N6 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[1-Hydroxy-1-(methylethyl-d6)]-2-propyl-1-[[2’-(1H-tetazol-5-yl)[1,1’-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl Ester, CS-866-d6, Benicar-d6, Olmetec-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H30N6O6/c1-5-8-23-30-25(29(3,4)38)24(27(36)39-16-22-17(2)40-28(37)41-22)35(23)15-18-11-13-19(14-12-18)20-9-6-7-10-21(20)26-31-33-34-32-26/h6-7,9-14,38H,5,8,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33,34)/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O)(c1nc(CCC)n(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nn[nH]n4)c1C(=O)OCC5=C(C)OC(=O)O5)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-propil-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]-5-[2,2,2-trideuterio-1-hidroxi-1-(trideuteriometil)etil]imidazol-4-carboxilato de (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 564.622 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.2603 |