Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olmesartan medoxomilo
Código de producto. 15841042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15841042 5 g 5 g
15831042 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15841042 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462500050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144689-63-4 | C29H30N6O6 | 558.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144689-63-4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olmesartan medoxomil
Fórmula molecular C29H30N6O6
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 558.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.59