Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olmesartan medoxomilo
Código de producto. 15831042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15831042 1 g 1 g
15841042 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15831042
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144689-63-4 | C29H30N6O6 | 558.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144689-63-4
Clave InChI UQGKUQLKSCSZGY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (5-metil-2-oxo-2H-1,3-dioxol-4-il)metilo 4-(2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-1-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenil]-4-il]metil}-1H-imidazol-5-carboxilato
SMILES CCCC1=NC(=C(N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)C(=O)OCC1=C(C)OC(=O)O1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olmesartan medoxomil
Fórmula molecular C29H30N6O6
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 558.60
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.59