Learn More
Impureza de lactona de olmesartán, TRC
Código de producto. 30137648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137648 50 mg 50 miligramos
17959254 5 mg 5 miligramos
17979634 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO55003050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849206-43-5
Fórmula molecular C24 H24 N6 O2
Peso molecular (g/mol) 428.49
Sinónimo 4H-Furo[3,4-d]imidazol-4-one, 3,6-dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 4H-Furo[3,4-d]imidazol-4-one, 3,6-dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 6,6-Dimethyl-2-propyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-3,6-dihydro-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-one, 1-{[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one, Olmesartan Medoxomil RC A (USP)
Nombre IUPAC 6,6-dimetil-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metilfuro[3,4-D]imidazol-4-one
SMILES CCCc1nc2c(C(=O)OC2(C)C)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-{[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24N6O2/c1-4-7-19-25-21-20(23(31)32-24(21,2)3)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13H,4,7,14H2,1-3H3,(H,26,27,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1961
Porcentaje de pureza >95%