Learn More
Ácido olmesartán-d6, TRC
Código de producto. 30427633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427633 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5500021MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olmesartan-d6
CAS 1185144-74-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 D6 H20 N6 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxylic acid','4-[1-hydroxy-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), 4-[1-Hydroxy-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid (ACI), 5-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid, Olmesartan-d6, Olmesartan acid-d6, Olmesartan-d6 Acid (dimethyl-d6), Olmesartan-D6 (1-(methyl-D3)ethyl-2,2,2-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(c1nc(CCC)n(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)c1C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido 5-(1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 452.539
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.244
Porcentaje de pureza >95