Learn More
Ácido olivetólico, TRC
Código de producto. 30010379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010379 100 mg 100 miligramos
30003553 500 mg 500 miligramos
30005038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO533005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-72-5
Fórmula molecular C12 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 224.25
Sinónimo β-Resorcylic acid, 6-pentyl- (7CI,8CI), 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzoic acid, Allazetolcarboxylic acid, Olivetolcarboxylic acid, Olivetolic acid
Nombre IUPAC Ácido 2,4-dihidroxi-6-pentilbenzoico
SMILES CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12(15)16/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1049
Porcentaje de pureza >95%