Learn More
Ácido olivetólico 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327391 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327391 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15727100ME1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
CAS 491-72-5
Nombres de analitos o componentes 2,4-dihydroxy-6-pentyl-benzoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O4
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-8-6-9(13)7-10(14)11(8)12(15)16/h6-7,13-14H,2-5H2,1H3,(H,15,16)
SMILES CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,4-dihidroxi-6-pentil-benzoico
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 224.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1049 g/mol