Learn More
Olivetol, TRC
Código de producto. 30423150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423150 25 g
30409791 10 g
30424293 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO53300025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-66-3
Fórmula molecular C11 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 180.24
Sinónimo Olivetol, Olivetol (6CI), Resorcinol, 5-pentyl- (8CI), 5-Pentyl-1,3-benzenediol, 1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dihydroxy-1-pentylbenzene, 3,5-Dihydroxyamylbenzene, 5-Pentylbenzene-1,3-diol, 5-Pentylresorcinol, 5-n-Amylresorcinol, 5-n-Pentylresorcinol
Nombre IUPAC 5-pentilbenceno-1,3-diol
SMILES CCCCCc1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-dihydroxy-1-pentylbenzene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.115