Learn More
Olivetol, MedChemExpress
Código de producto. 16429336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16429336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008364
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Olivetol is a naturally phenol found in lichens and produced by certain insects, acting as a competitive inhibitor of the cannabinoid receptors CB1 and CB2. Olivetol also inhibits CYP2C19 and CYP2D6 activity, with IC50s of 15.3 μM, 7.21 μM and Kis of 2.71 μM, 2.87 μM, respectively.
Olivetol is a naturally phenol found in lichens and produced by certain insects, acting as a competitive inhibitor of the cannabinoid receptors CB1 and CB2. Olivetol also inhibits CYP2C19 and CYP2D6 activity, with IC50s of 15.3 μM, 7.21 μM and Kis of 2.71 μM, 2.87 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olivetol
CAS 500-66-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (554.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CCCCC)=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 180.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.24
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation