Learn More
Éter dimetílico de olivetol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olivetol Dimethyl Ether |
| CAS | 22976-40-5 |
| Fórmula molecular | C13H20O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dimethoxy-5-pentyl-benzene, 1,3-Dimethoxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dimethoxyamylbenzene, 5-Pentylresorcinol Dimethyl Ether, Di-O-methylolivetol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O2/c1-4-5-6-7-11-8-12(14-2)10-13(9-11)15-3/h8-10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCc1cc(OC)cc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetoxi-5-pentilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 208.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1463 |