Learn More
Olivetol-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olivetol-d9 |
| CAS | 137125-92-9 |
| Fórmula molecular | C11H7D9O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dihydroxyamylbenzene-d9, 5-n-Amylresorcinol-d9, 5-n-Pentylresorcinol-d9, 1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene-d9, 5-Pentyl-1,3-benzenediol-d9; |
| SMILES | OC1=CC(O)=CC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 189.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1715 g/mol |
| Porcentaje de pureza | >95% (HPLC) |