Learn More
Aceite de oliva, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olive Oil |
| CAS | 8001-25-0 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Olive oil, Cropure OL, Cropure oil, Fats and Glyceridic oils','olive, Giant, Oils','glyceridic','olive, Oils','olive, Olea europaea ext., Olea europaea oil, Oleum Olivarum, Oliterra Pure Olive Oil, Olive','ext., Sulfur olive oil |