Learn More
Reactivo de aceite de oliva MP Biomedicals
Código de producto. 11448120 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11448120 100 mL
1 options
Código de producto. 11448120 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210250280
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olive Oil
CAS 8001-25-0
Cantidad 100 mL
Grado Reactivo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Olive Oil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Olive Oil