Learn More
Aceite de oliva, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10396330 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10396330 500 mL 500 ML
10020270 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396330 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0250/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 8001-25-0
Número MDL 131764
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Color Amarillo
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido viscoso