Learn More
Aceite de oliva, MP Biomedicals™
Código de producto. 11458120 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
11458120 500 mL
1 options
Código de producto. 11458120 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210250290
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olive oil
CAS 8001-25-0
Color Verde a amarillo
Cantidad 500 mL
Forma física Liquid