Learn More
Oligomycin, mixture of A, B and C, from Streptomyces diastatochromogenes, ACROS Organics™
Código de producto. 10154950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
10154950 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 10154950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 230350050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oligomycin, mixture of A, B and C
Tipo Oligomycin, Mixture of A, B and C
Nombre de nota From Streptomyces Diastatochromogenes
Forma física Powder
CAS 1404-19-9
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C45H74O11
Número MDL MFCD00065705,MFCD01779388
Clave InChI MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJNA-N
SMILES CCC1CCC2OC3(CCC(C)C(CC(C)O)O3)C(C)C(OC(=O)\C=C\C(C)C(O)C(C)C(=O)C(C)C(O)C(C)C(=O)C(C)(O)C(O)C(C)C\C=C\C=C/1)C2C
Nombre IUPAC (4E,18E,20Z)-22-ethyl-7,11,14,15-tetrahydroxy-6'-(2-hydroxypropyl)-5',6,8,10,12,14,16,28,29-nonamethyl-2,26-dioxaspiro[bicyclo[23.3.1]nonacosane-27,2'-oxane]-4,18,20-triene-3,9,13-trione
Peso molecular (g/mol) 791.08
PubChem CID 78358496
Formula Weight (peso de la fórmula) 791.08
Porcentaje de pureza ≥92% (Total oligomycin A, B, C)